Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5HT1D Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12046R-FITC
BOSSBS-12046R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12046R-FITC
Anti-5HT1D Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The members of the G-protein-coupled receptor family are distinguished by their slow transmitting response to ligand binding. These seven transmembrane proteins include the adrenergic, serotonin and dopamine receptors. The effect of the signaling molecule can be excitatory or inhibitory depending on the type of receptor to which it binds. b-adrenergic bound to adrenaline activates adenylyl cyclase, while a2-adrenergic receptor bound to adrenaline inhibits adenylyl cyclase. Like the a2-adrenergic receptor, serotonin receptor functions are also mediated by G proteins that inhibit the activity of adenylyl cyclase. The serotonin receptors have been classified into several categories, designated SR-1–7 (5HT1–7). Subtypes within the SR-1 group include SR-1A, -1B, -1D, -1E and -1F.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: 5HT1D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité