Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5HT2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12050R-CY3
BOSSBS-12050R-CY3
Anti-5HT2B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Serotonin (also designated 5-hydroxytryptamine or 5-HT) is a molecule that functions as a neurotransmitter, a hormone and a mitogen, and it is predominantly expressed in the gut, platelets and central nervous system (CNS). In the CNS, serotonin modulates several processes, including anxiety, sleep, appetite, behavior and drug abuse. In platelets and gut, serotonin plays a major role in cardiovascular function and motility of the gastrointestinal tract, respectively. Serotonin mediates its effects through several of G protein coupled receptors, designated 5-HT receptors or alternatively SR receptors. The SR-2 receptors are comprised of three subtypes, SR-2A, SR-2B and SR-2C, which activate phospholipase C and release intracellular stores of calcium in response to serotonin. SR-2A has a specific role in tracheal smooth muscle contraction, bronchoconstriction and mediating aldosterone production, and it is also thought to play a role in several psychiatric disorders, including depression and schizophrenia. SR-2B is expressed in embryonic and adult cardiovascular tissues, gut and brain and plays an important role in the pathology of cardiac disorders. SR-2C is thought to mediate the effects of atypical antipsychotic drugs.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: 5HT2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité