Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5HT4R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12054R-CY7
BOSSBS-12054R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12054R-CY7
Anti-5HT4R Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene is a member of the family of serotonin receptors, which are G protein coupled receptors that stimulate cAMP production in response to serotonin (5-hydroxytryptamine). The gene product is a glycosylated transmembrane protein that functions in both the peripheral and central nervous system to modulate the release of various neurotransmitters. Multiple transcript variants encoding proteins with distinct C-terminal sequences have been described. [provided by RefSeq, May 2010]

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: 5HT4R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité