Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5HT5A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-12055R
BOSSBS-12055REA 691 EUR InStock
BOSSBS-12055R
Anti-5HT5A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SR-5B, also designated 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 5B (5-HT5B) and G protein-coupled receptor 134 (GPR134) is a receptor for the monoamine ligand serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT). Serotonin is a neurotransmitter derived from serotonergic neurons in the central nervous system and enterochromaffin cells in the gastrointestinal tract. Serotonin actions are mediated by receptors that influence the biochemistry of depression, anxiety, sexuality and appetite. Rat SR-5B is present in serotonergic neurons in dorsal raphe (DR) and central superior nucleus (CS, median raphe nucleus). DR cell bodies showing SR-5B mRNA expression are abundant in the medial portions of the nucleus. CS coexpression of SR-5B receptor mRNA with serotonin transporter mRNA is high in the intermediate portions of the nucleus. Serotonin receptors include SR-1–7 (5HT1–7). Subtypes within the SR-1 group include SR-1A, -1B, -1D, -1E and -1F. Subtypes within the SR-2 group include SR-2A, -2B and -2C. Subtypes within the SR-5 group include SR-5A and -5B. SR receptors can couple to G proteins that act on either adenylate cyclase or phospholipase C (PLC). The SR-3 class of receptors are ion channels.32234.

WB(1:100-1000), FCM(1:20-100), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: 5HT5A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité