Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5HT7 Receptor/SR-7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12056R-A750
BOSSBS-12056R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12056R-A750
Anti-5HT7 Receptor/SR-7 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Serotonin (also designated 5-hydroxytryptamine or 5-HT) is a molecule that functions as a neurotransmitter, a hormone and a mitogen, and it is predominantly expressed in the gut, platelets and central nervous system (CNS). In the CNS, serotonin modulates several processes, including anxiety, sleep, appetite, behavior and drug abuse. In platelets and gut, serotonin plays a major role in cardiovascular function and motility of the gastrointestinal tract, respectively. Serotonin mediates its effects through several of G protein coupled receptors, designated 5-HT receptors or alternatively SR receptors. SR-3 is a ligand-gated ion channel, whereas all other known serotonin receptor subtypes are G protein-coupled receptors. SR-4 mediates widespread effects in central and peripheral nervous systems. SR-7 belongs to the superfamily of G protein-coupled receptors. The gene which encodes SR-7 maps to human chromosome 10q21-q24.

Type: Primary
Antigen: 5HT7 Receptor/SR-7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 51-150/479
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité