Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-e3K Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12057R-A488
BOSSBS-12057R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12057R-A488
Anti-e3K Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
eIF3K (Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K, Muscle-specific gene M9 protein) is a widely expressed translation initiation factor that belongs to the eIF3 subunit K family. Translation initiation factor 3 (eIF3) is a multisubunit complex containing at least 12 subunits. eIF3 binds to the 40S ribosomal subunit, promotes the binding of methionyl-tRNAi and mRNA, and interacts with several other initiation factors to form the 40S initiation complex. eIF3K is the smallest subunit of eIF3 and it interacts with several other subunits of eIF3 and the 40S ribosomal subunit. eIF3K is conserved among high eukaryotes, including mammals, insects, and plants, and it is ubiquitously expressed in human tissues. eIF3K is distributed both in nucleus and cytoplasm and colocalizes with cyclin D3, a regulatory subunit of cyclin-dependent kinase 4 (Cdk4).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: e3K
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité