Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12060R-FITC
BOSSBS-12060R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12060R-FITC
Anti-CCNY Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cyclin Y is a 341 amino acid protein belonging to the cyclin family. Cyclin Y exists as three alternatively spliced isoforms and contains a cyclin N-terminal domain. Cyclin Y may control cell division cycles and regulate cyclin-dependent kinases.Cell proliferation is controlled at specific stages of the cell cycle by distinct protein kinase complexes. These complexes consist of a catalytic subunit associating with a specific regulatory subunit to form the active kinase. The cyclins, which include cyclin A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, T, Y and their related proteins, including Dbf4, comprise the regulatory subunits of these kinase complexes. The controlled activation of the kinase complexes at various intervals of the cell cycle is regulated by the availability of the cyclins to the catalytic subunit. Unlike the catalytic subunit, which is expressed continually, the expression and stability of the regulatory subunit fluctuates depending on the stage of the cell cycle, thereby regulating kinase activity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCNY
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité