Anti-TMEM132A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-12068R-A680
BOSSBS-12068R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12068R-A680
Anti-TMEM132A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
TMEM132A is a 560 amino acid protein encoded by a gene mapping to human chromosome 11. With approximately 135 million base pairs and 1400 genes, chromosome 11 makes up around 4% of human genomic DNA and is considered a gene and disease association dense chromosome. The chromosome 11 encoded Atm gene is important for regulation of cell cycle arrest and apoptosis following double strand DNA breaks. Atm mutation leads to the disorder known as ataxia-telangiectasia. The blood disorders Sickle cell anemia and thalassemia are caused by HBB gene mutations. Wilms' tumours, WAGR syndrome and Denys-More Product Information
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VIA 100 µl BOSSBS-12068R-A680
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité