Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-P2Y10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12070R-A680
BOSSBS-12070R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12070R-A680
Anti-P2Y10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Nucleotides are important extracellular Signalling molecules that mediate several events, such as cell proliferation, differentiation, chemotaxis and cytokine release. The P2 receptor family is activated by the binding of nucleotides and is divided into two subfamilies, designated P2X and P2Y. The P2Y receptor family are G protein-coupled receptors that mediate the effects of extracellular nucleotides, primarily through the activation of phospholipase C (PLC). To some extent, the P2Y receptors can also activate potassium channels or, alternatively, inhibit adenylate cyclase and N-type calcium channels in response to extracellular nucleotides. P2Y10 (purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 10), also known as P2RY10, is a 339 amino acid multi-pass membrane protein that is thought to act as a receptor for purines coupled to G-proteins. P2Y10 is found at low levels in blood leukocytes and is upregulated during promyelocytic cell differentiation.

Type: Primary
Antigen: P2Y10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 151-250/339
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité