Anti-P2Y12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-12072R-HRP
BOSSBS-12072R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-12072R-HRP
Anti-P2Y12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor for ADP and ATP coupled to G-proteins that inhibit the adenylyl cyclase second messenger system. Not activated by UDP and UTP. Required for normal platelet aggregation and blood coagulation.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: P2Y12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité