Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P2RY8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12073R-HRP
BOSSBS-12073R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12073R-HRP
Anti-P2RY8 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
G protein-coupled receptors (GPRs), also known as seven transmembrane receptors, heptahelical receptors or 7TM receptors, comprise a superfamily of proteins that play a role in many different stimulus-response pathways. G-protein coupled receptors translate extracellular signals into intracellular signals (G-protein activation) and they respond to a variety of signaling molecules, such as hormones and neurotransmitters. P2RY8 (purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 8), also known as P2Y8, is a 359 amino acid multi-pass membrane protein that localizes to the cell membrane and belongs to the G protein-coupled receptor family. Expressed at low levels in lung, heart and kidney, P2RY8 may function as a receptor for purines that are coupled to G proteins and may also play a role in mental retardation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: P2RY8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité