Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABARE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12081R-A350
BOSSBS-12081R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12081R-A350
Anti-GABARE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
GAD-65 and GAD-67, glutamate decarboxylases, function to catalyze the production of GABA (gamma-aminobutyric acid). In the central nervous system GABA functions as the main inhibitory transmitter by increasing a Cl- conductance that inhibits neuronal firing. GABA has been shown to activate both ionotropic (GABAA) and metabotropic (GABAB) receptors as well as a third class of receptors called GABAC. Both GABAA and GABAC are ligand-gated ion channels, however, they are structurally and functionally distinct. Members of the GABAA receptor family include GABAA R Alpha 1-6, GABAA R Beta 1-3, GABAA R Gamma 1-3, GABAA R Delta, GABAA R Epsilon, GABAA R Zeta 1 and GABAA R Zeta 2. The GABAB family is composed of GABAB R1 Alpha and GABAB R1 Beta. GABA transporters have also been identified and include GABA T-1, GABA T-2 and GABA T-3 (also designated GAT-1, -2, and -3). The GABA transporters function to terminate GABA action.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GABARE/GABA Receptor Epsilon
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité