Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABARAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12082R-A350
BOSSBS-12082R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12082R-A350
Anti-GABARAP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
In the central nervous system GABA functions as the main inhibitory transmitter by increasing a Cl-conductance that inhibits neuronal firing. GABA has been shown to activate both ionotropic (GABAA ) and metabotropic (GABAB ) receptors as well as a third class of receptors called GABAC. In addition to GABA receptors, several proteins have been identified as regulators of GABA function, including GAD65, GAD67, GABA transporters and GABARAP (GABAA receptor-associated protein). GABARAP associates with GABAA Rg2 to link GABAA receptors to the cytoskeleton. The GABARAP protein sequence is similar to light chain-3 of microtubule-associated proteins (MAPs) suggesting that it may be a type of MAP or a component of a MAP complex.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GABARAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité