Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABRQ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12083R-A647
BOSSBS-12083R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12083R-A647
Anti-GABRQ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid type A (GABAA) receptors mediate inhibitory neurotransmission in the mammalian central nervous system. The receptor exists as a pentameric ion channel composed by heteromeric combinations of alpha, beta, gamma, delta, epsilon, theta, or pi subunits. Only specific subunit combinations produce viable receptors, while others never translocate to the cell surface from the ER where they are synthesized, and subsequently degraded. The theta subunit forms a receptor in combination with alpha3 subunits in monoaminergic cell groups. These receptors, found especially in the septum, preoptic areas, hypothalamic nuclei, amygdala and thalamus, likely have unique pharmacological properties linked to their expression in this particular cell type and not cholinergic cell groups, and may play a role in opiate withdrawl symptoms.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GABRQ/GABA A Receptor theta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité