Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABRR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12085R-A750
BOSSBS-12085R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12085R-A750
Anti-GABRR2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Gamma-aminobutyric acid (GABA) receptors are pentameric membrane proteins that operate GABA-gated chloride channels and inhibit neurotransmission in the central nervous system. The rho receptor subunits do not exhibit sensitivity to typical GABA receptor modulators such as bicuculline, hexobarbital, and diazepam. While the rho 1 subunit localizes specifically to the retina, rho 2 expresses in all regions of the brain, though levels were still highest in the retina, implying a role for both subunits in visual pathways.

Type: Primary
Antigen: GABRR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 161-260/465
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité