Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNG4/GARP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-12093R-CY5
BOSSBS-12093R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12093R-CY5
Anti-CNG4/GARP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Cyclic nucleotide-gated (CNG) cation channels are heteromeric complexes made up of principal alpha and modulatory beta subunits (1,2). The alpha subunits consist of CNG1-3 and form functional cation channels by themselves (1,2). The beta subunits consist of CNG4-6 and, unlike the alpha subunits, do not form functional channels, but rather modify the properties of channels (1,2). CNG channels are essential components of olfactory and visual transduction (1,2). In olfactory neurons, CNG2, CNG4.3 and CNG5 form Ca2+ permeable channels, which open and depolarize the cell in response to cAMP (1-3). In rod photoreceptors, CNG1 and CNG4.1 combine to form Ca ion permeable channels, which give rise to a current in response to cGMP (1-3). CNG3 and CNG6 are expressed in cone receptors and may combine to form a native cGMP-activated channel (2,3). CNG channels have been implicated in other areas (4-6). CNG1 is also expressed in medium-sized and small-sized arteries, suggesting a role for CNG in the regulation of arterial blood pressure and of blood supply to different regions (4). CNG1, CNG4.1 and CNG4.2 have been detected in the rat pineal gland (5). CNG2, CNG4.3 and CNG5 are present in GT1 cell lines and may play a role in the secretion of gonadotropin-releasing hormone (6).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CNG4/GARP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité