Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRID1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12095R-CY3
BOSSBS-12095R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12095R-CY3
Anti-GRID1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Glutamate receptors mediate most excitatory neurotransmissions in the brain and play an important role in neural plasticity, neural development and neurodegeneration. Ionotropic glutamate receptors are divided into two categories, namely NMDA receptors and kainate/AMPA receptors, both of which contain glutamate-gated, cation-specific ion channels. Kainate/AMPA receptors consist of seven structurally related subunits, designated GluR-1 to -7, and are primarily responsible for fast excitatory neurotransmissions carried out by glutamate. GluR-delta 1 (Glutamate receptor delta-1 subunit), also known as GRID1, is a multi-pass membrane protein that belongs to the kainate/AMPA receptor family and is expressed primarily in the brain. Localized to the cell junction and the postsynaptic cell membrane, GluR-delta 1 functions as a glutamate receptor that regulates synaptic transmissions in the central nervous system (CNS) and is thought to play an important role in synaptic plasticity. Defects in the gene encoding GluR-delta 1 are associated with schizophrenia, a chronic and severe brain disorder.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GRID1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité