Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Peroxin 5R Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12096R-A750
BOSSBS-12096R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12096R-A750
Anti-Peroxin 5R Rabbit Polyclonal Antibody (ALEXA FLUOR® 750)
Anticorps
Peroxisomes are single-membrane bound organelles present in virtually all eukaryotic cells. They are involved in numerous catabolic and anabolic pathways, including beta-oxidation of very long chain fatty acids, metabolism of hydrogen peroxide, plasmalogen biosynthesis and bile acid synthesis. The Peroxin gene family, which includes more than 20 members, is required for peroxisome biogenesis. Peroxin 5R, also known as PEX5-related protein or Peroxisome biogenesis factor 5-like, is a 626 amino acid protein that is mainly expressed in brain, with some expression in testis and pancreas. Peroxin 5R contains five TPR repeats, which enable protein-protein interactions and assembly of large multiprotein complexes. There are three isoforms of Peroxin 5R that are produced as a result of alternative splicing events. These isoforms bind C-terminal peroxisome-targeting signals in a similar manner to Peroxin-5. Peroxin 5R interacts with Rab 8b, possibly playing a role in vesicular trafficking and neurotransmitter release.

Type: Primary
Antigen: Peroxin 5R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 101-200/626
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité