Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUPP1/MPDZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12099R-A680
BOSSBS-12099R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12099R-A680
Anti-MUPP1/MPDZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
MPDZ is a 2042 amino acid peripheral membrane protein that colocalizes with SR-2C on the apical membrane of epithelial choroid plexus cells. Expressed in heart, brain, placenta, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas, MPDZ causes clustering of SR-2C, a serotonin receptor, at the cell surface. MPDZ is member of the NMDAR Signalling complex that is involved in regulating AMPAR potentiation and synaptic plasticity in excitatory synapses. As a tight junction protein in epithelial cells, MPDZ interacts with SSTR3, a G-protein-coupled receptor, to regulate transepithelial permeability in a pertussis toxin sensitive manner. MPDZ, along with Kir4.2, may form a complex with other proteins in the nephron and regulate ion transport. MPDZ contains one L27 domain and thirteen PDZ domains.

Type: Primary
Antigen: MUPP1/MPDZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 388-480/2070
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité