Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P2X5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12109R-FITC
BOSSBS-12109R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12109R-FITC
Anti-P2X5 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The P2X receptor family is comprised of ligand-gated ion channels that allow for the increased permeability of calcium into the cell in response to extracellular ATP. The seven P2X receptors, P2X1-P2X7, form either homomeric or heteromeric channels or both. They are characterized by intracellular amino- and carboxy-termini. P2X receptors are expressed in a wide variety of tissues, including neurons, prostate, bladder, pancreas, colon, testis and ovary. The major function of the P2X receptors is to mediate synaptic transmissions between neurons and to other tissues via the binding of extracellular ATP, which acts as a neurotransmitter. The P2X receptors may be involved in the onset of necrosis or apoptosis after prolonged exposure to high concentrations of extracellular ATP.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: P2X5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité