Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRCA2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1210R-HRP
BOSSBS-1210R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1210R-HRP
Anti-BRCA2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Involved in double-strand break repair and/or homologous recombination. Binds RAD51 and potentiates recombinational DNA repair by promoting assembly of RAD51 onto single-stranded DNA (ssDNA). Acts by targeting RAD51 to ssDNA over double-stranded DNA, enabling RAD51 to displace replication protein-A (RPA) from ssDNA and stabilizing RAD51-ssDNA filaments by blocking ATP hydrolysis. Part of a PALB2-scaffolded HR complex containing RAD51C and which is thought to play a role in DNA repair by HR. May participate in S phase checkpoint activation. Binds selectively to ssDNA, and to ssDNA in tailed duplexes and replication fork structures. May play a role in the extension step after strand invasion at replication-dependent DNA double-strand breaks; together with PALB2 is involved in both POLH localization at collapsed replication forks and DNA polymerization activity. In concert with NPM1, regulates centrosome duplication. Interacts with the TREX-2 complex (transcription and export complex 2) subunits PCID2 and DSS1, and is required to prevent R-loop-associated DNA damage and thus transcription-associated genomic instability. Silencing of BRCA2 promotes R-loop accumulation at actively transcribed genes in replicating and non-replicating cells, suggesting that BRCA2 mediates the control of R-loop associated genomic instability, independently of its known role in homologous recombination (PubMed:24896180).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: BRCA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité