Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCN2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12122R-A488
BOSSBS-12122R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12122R-A488
Anti-SCN2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Voltage-gated sodium channels are selective ion channels that regulate the permeability of sodium ions in excitable cells. During the propagation of an action potential, sodium channels allow an influx of sodium ions, which rapidly depolarizes the cell. Na+ CP type II beta(sodium channel, voltage-gated, type II, beta), also known as SCN2B, is a 215 amino acid single-pass type I membrane protein that plays a critical role in the expression and assembly of the heterotrimeric complex of the sodium channel and interacts with Tenascin-R to influence the clustering and regulation of sodium channels at nodes of Ranvier. Expressed specifically in brain, Na+ CP type II beta contains one Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain and is encoded by a gene that maps to human chromosome 11q23.3 and mouse chromosome 9 A5.2.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SCN2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité