Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLC6A17 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12124R-HRP
BOSSBS-12124R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12124R-HRP
Anti-SLC6A17 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The GAT1 gene family includes sodium- and chloride-dependent plasma membrane transporters for neurotransmitters, metabolites and osmolites, which couple substrate flux to transmembrane electrochemical gradients. PROT (Sodium-dependent proline transporter), also known as Solute carrier family 6 member 7, is a 636 amino acid multi-pass membrane protein that is a GAT1 family member specifically expressed in regions of the brain. PROT terminates the action of proline by its high affinity sodium/chloride-dependent reuptake into pre-synaptic terminals. Enriched in glutamatergic synaptic terminals, it is likely that PROT plays an important role in excitatory events of neurotransmission. PROT-mediated proline uptake is inhibited by compounds such as benztropine, LP-403812 and Des-Tyr-Leu-enkephalin (GGFL). These inhibitors of proline uptake may lead to the development of therapeutic agents for certain neurologic disorders.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SLC6A17
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité