Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SLC38A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12125R-CY7
BOSSBS-12125R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12125R-CY7
Anti-SLC38A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The sodium-coupled neutral amino acid transporters (SNAT) of the SLC38 gene family include System A subtypes SNAT1, SNAT2 and SNAT4 and System N subtypes SNAT3 and SNAT5. The SLC38 transporters are essential for the uptake of nutrients, energy production, metabolism, detoxification, and the cycling of neurotransmitters. SNAT2, also designated ATA2, PRO1068 and SAT2 is encoded by the human gene SLC38A2. The functional role of SNAT2 in the nervous system is unclear. Protein expression is notably enriched in the spinal cord and brain stem nuclei of the auditory system. System A transport proteins are also present in placental tissue. These SNAT proteins may play a significant role in fetal development and inhibition of the transport system has been associated with fetal growth retardation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SLC38A2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité