Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACCN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12128R-A350
BOSSBS-12128R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-12128R-A350
Anti-ACCN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Acid sensing ion channel ASIC1 is present in brain as a 4.3-kb transcript with localization to rat dorsal root ganglia. In situ hybridization of rat brain suggests that ASIC1 is most abundant in the main olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampal formation, habenula, basolateral amygdaloid nuclei and cerebellum. ASIC1 and H+-gated currents may contribute to the development of fear and anxiety. ASIC2, also designated amiloride-sensitive cation channel 1, neuronal (ACCN1), mammalian degenerin, BNAC1 (MDEG) and brain Na+ channel 1, mediates the normal detection of light touch. ASIC2 mRNA is abundant in brain, specifically in neurons. ASIC2 is expressed as 2.7- and 3.7-kb transcripts in brain and spinal cord tissues. ASIC3, also designated SLNAC1 and TNaC1, mediates detection of lasting pH changes and is involved in modulating moderate- to high-intensity pain sensation. ASIC4, also designated ACCN4 and BNAC4, is abundant in pituitary gland and is also present in the inner ear.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ACCN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité