Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APXL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12131R-A647
BOSSBS-12131R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12131R-A647
Anti-APXL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
APXL is a 1,616 amino acid protein that localizes to a variety of locations within the cell, including the cytoplasm, the cytoskeleton, the cell junction and the apical cell membrane. Containing one ASD1 domain, one ASD2 domain and one PDZ domain, APXL interacts with F-Actin and is thought to mediate endothelial cell morphology during cell spreading, possibly regulating melanosome biogenesis and inducing γ Tubulin redistribution. APXL is expressed in kidney, brain, lung, pancreas and placenta and is overexpressed in melanomas, suggesting a role in tumor transformation and metastasis. The gene encoding APXL maps to human chromosome X, which contains nearly 153 million base pairs and houses over 1,000 genes. In conjunction with chromosome Y, chromosome X is responsible for sex determination. There are a number of conditions related to an abnormal number and combination of sex chromosomes, some of which include Turner's syndrome, color blindness, hemophilia and Duchenne muscular dystrophy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APXL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité