Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PNCK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12134R-FITC
BOSSBS-12134R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12134R-FITC
Anti-PNCK Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The Ca2+/calmodulin-dependent protein kinases (CaMKs) comprise a structurally related subfamily of serine/threonine kinases. CaMKI Beta (Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase type 1B), also known as PNCK (pregnancy up-regulated non-ubiquitously expressed CaM kinase) or BSTK3, is a 343 amino acid protein that localizes to both the nucleus and the cytoplasm and contains one protein kinase domain. Existing as multiple alternatively spliced isoforms, CaMKI Beta functions to catalyze the ATP-dependent phosphorylation of CaMKI, an event that activates CaMKI activity and may be important for Ca2+-triggered signaling cascades within the cell. The gene encoding CaMKI Beta maps to human chromosome X, which contains nearly 153 million base pairs and houses over 1,000 genes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PNCK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité