Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Striatin 3/SG2NA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12135R-A680
BOSSBS-12135R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12135R-A680
Anti-Striatin 3/SG2NA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Striatin, SG2NA, and zinedin, the three mammalian members of the striatin family, are multimodular, WD repeat and calmodulin-binding proteins. Zinedin and SG2NA share with striatin identical protein-protein interaction domains and the same overall domain structure. All three proteins are both cytosolic and membrane-bound and bind calmodulin in the presence of calcium. Striatin is a neuronal, intracellular protein strictly expressed in the somato-dendritic compartment, including spines and subsets of neurons, and is considered as a marker of neuronal polarity. Downregulation of striatin, which is expressed in a few subsets of neurons, impairs the growth of dendrites as well as rat locomotor activity. Zinedin is mainly expressed in the central nervous system, whereas SG2NA is mainly expressed in the brain and muscle.

Type: Primary
Antigen: Striatin 3/SG2NA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 75-180/797
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité