Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAPAP1/DLGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-12138R-A680
BOSSBS-12138R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12138R-A680
Anti-SAPAP1/DLGAP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Members of the postsynaptic density-95 (PSD-95)/SAP90 family of membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) proteins function as multimodular scaffolds that organize protein-Signalling complexes at neuronal synapses. PSD-95/SAP90 binds guanylate kinase-associated protein (GKAP), also designated GK domain-binding protein, DAP-1-a, DAP-1-b, PSD-95 binding protein, PSD-95/SAP90 associated protein, or SAPAP, through the guanylate kinase domain. GKAP is expressed widely in neurons of the cortex and hippocampus and in the Purkinje and granule cells of the cerebellum. GKAP is localised specifically in the PSD of glutamatergic synapses, consistent with its direct interaction with PSD-95 family proteins.

Type: Primary
Antigen: SAPAP1/DLGAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 241-360/977
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité