Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DLGAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-12139R-A488
BOSSBS-12139R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12139R-A488
Anti-DLGAP2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
A guanylate kinase is a phosphotransferase that produces ADP and GDP from the substrates ATP and GMP. SAPAP2, also known as DAP-2 (Disks large-associated protein 2) and PSD-95/SAP90-binding protein 2, is a 1054 amino acid protein that localizes to the postsynaptic membrane of neuronal cells of the brain and kidney. SAPAP2 likely acts as a signaling molecule which interacts with the human genes DLG1 and DLG4/PSD-95. The gene encoding SAPAP2, DLGAP2, maps to human chromosome 8. Consisting of nearly 146 million base pairs, chromosome 8 encodes over 800 genes and is associated with a variety of diseases and malignancies. Schizophrenia, bipolar disorder, Trisomy 8, Pfeiffer syndrome, congenital hypothyroidism, Waardenburg syndrome and some leukemias and lymphomas are thought to occur as a result of defects in specific genes that maps to chromosome 8.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DLGAP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité