Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-1213R-FITC
BOSSBS-1213R-FITCEA 901 EUR InStock
BOSSBS-1213R-FITC
Anti-TRAF2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Regulates activation of NF-kappa-B and JNK and plays a central role in the regulation of cell survival and apoptosis. Required for normal antibody isotype switching from IgM to IgG. Has E3 ubiquitin-protein ligase activity and promotes 'Lys-63'-linked ubiquitination of target proteins, such as BIRC3, RIPK1 and TICAM1. Is an essential constituent of several E3 ubiquitin-protein ligase complexes, where it promotes the ubiquitination of target proteins by bringing them into contact with other E3 ubiquitin ligases. Regulates BIRC2 and BIRC3 protein levels by inhibiting their autoubiquitination and subsequent degradation; this does not depend on the TRAF2 RING-type zinc finger domain. Plays a role in mediating activation of NF-kappa-B by EIF2AK2/PKR. In complex with BIRC2 or BIRC3, promotes ubiquitination of IKBKE.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TRAF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité