Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-InaD-Like Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12142R-A350
BOSSBS-12142R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12142R-A350
Anti-InaD-Like Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The membranes of myelinating Schwann cells are joined by tight, gap and adherens junctions, all of which are found in regions of noncompact myelin: the paranodal loops, incisures of Schmidt-Lanterman and mesaxons. Tight junctions help establish polarity in mammalian epithelia by forming a physical barrier that separates apical and basolateral membranes. Pals-associated tight junction protein (PATJ), the human homolog of Drosophila Discs Lost, is differentially localized in myelinating Schwann cells. PATJ associates with Claudin-1, CRB1 (a transmembrane protein that plays a role in epithelial cell polarity and photoreceptor development), and Pals1 (a Lin-7 associated protein). The PATJ/Pals1/CRB1 complex can form a tripartite tight junction in epithelial cells crucial to their integrity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: InaD-Like
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité