Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-InaD-Like Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12142R-HRP
BOSSBS-12142R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12142R-HRP
Anti-InaD-Like Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The membranes of myelinating Schwann cells are joined by tight, gap and adherens junctions, all of which are found in regions of noncompact myelin: the paranodal loops, incisures of Schmidt-Lanterman and mesaxons. Tight junctions help establish polarity in mammalian epithelia by forming a physical barrier that separates apical and basolateral membranes. Pals-associated tight junction protein (PATJ), the human homolog of Drosophila Discs Lost, is differentially localized in myelinating Schwann cells. PATJ associates with Claudin-1, CRB1 (a transmembrane protein that plays a role in epithelial cell polarity and photoreceptor development), and Pals1 (a Lin-7 associated protein). The PATJ/Pals1/CRB1 complex can form a tripartite tight junction in epithelial cells crucial to their integrity.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: InaD-Like
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité