Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHC2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12144R-FITC
BOSSBS-12144R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12144R-FITC
Anti-SHC2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Src homology 2 (SH2) domains bind specifically to tyrosine-phosphorylated proteins that temporally participate in signal transduction events (1). Shc-like protein (Sck) is a neuronal adaptor protein that contains an N-terminal PTB (phosphotyrosine binding) domain, a collagen homology (CH) domain, and a conserved C-terminal SH2 domain (2,3). Human Sck transcripts are present at high levels in liver, pancreas, prostate and ovary (4,5). In vascular endothelial cells, Sck participates in VEGF-induced signal transduction (6). Treatment of human umbilical vein endothelial (HUVEC) cells with VEGF induces recruitment of Sck to tyrosine-1175 of the kinase insert domain-containing receptor (KDR) and enhances Sck tyrosine phosphorylation (7,8).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SHC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité