Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CART Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12145R-CY7
BOSSBS-12145R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12145R-CY7
Anti-CART Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The CART gene encodes for a protein which has an important role in the regulation of appetite and body weight. The CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) neuropeptide is an mRNA that changes in response to psychostimulant drug administration. Injection of CART peptides into the ventral tegmental area produces psychostimulant-like effects. CART localizes to areas of the central and peripheral nervous systems and is involved in feeding behavior when injected centrally. Expression of CART in the rat hypothalamus is modulated by nutritional status, and injection of synthetic CART peptide into the forebrain ventricular system suppresses food intake, indicating a possible role in hypothalamic control of energy homeostasis. Its identification in cell bodies and central terminals of vagal afferent neurons additionally suggests a role in brainstem mechanisms of meal termination and satiety.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CART
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité