L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-DBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-12149R
BOSSBS-12149REA 725 EUR InStock
BOSSBS-12149R
Anti-DBX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DBX2 is a 339 amino acid member of the H2.0 homeobox family. DBX2, which is localized to the nucleus, contains one homeobox DNA-binding domain, a region of 60 amino acids that binds DNA through a helix-turn-helix type of structure. DBX2, which is expressed in the forebrain, midbrain, hindbrain and spinal cord, has been implicated in CNS development.Specifically, DBX2 has been shown to play a role in spinal cord dorsal/ventral patterning, as well as the regionalization of the CNS. DBX2 is also thought to play a role in the production of multiple spinal cord cell types.
WB(1:100-1000), IHC-More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité