Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPPR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-12150R-CY7
BOSSBS-12150R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12150R-CY7
Anti-LPPR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
This gene encodes a member of the plasticity-related gene (PRG) family. Members of the PRG family mediate lipid phosphate phosphatase activity in neurons and are known to be involved in neuronal plasticity. The protein encoded by this gene does not perform its function through enzymatic phospholipid degradation. This gene is strongly expressed in brain. It shows dynamic expression regulation during brain development and neuronal excitation. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LPPR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité