Anti-NAV3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-12151R-A750
BOSSBS-12151R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12151R-A750
Anti-NAV3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May regulate IL2 production by T-cells. May be involved in neuron regeneration.
Type: Primary
Antigen: NAV3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/2385
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité