Anti-NAV3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Bioss
BS-12151R-HRP
BOSSBS-12151R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12151R-HRP
Anti-NAV3 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
May regulate IL2 production by T-cells. May be involved in neuron regeneration.
Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: NAV3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité