Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFA + PDGFB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-12157R-FITC
BOSSBS-12157R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12157R-FITC
Anti-PDGFA + PDGFB Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the platelet-derived growth factor family. The four members of this family are mitogenic factors for cells of mesenchymal origin and are characterized by a motif of eight cysteines. This gene product can exist either as a homodimer (PDGF-BB) or as a heterodimer with the platelet-derived growth factor alpha polypeptide (PDGF-AB), where the dimers are connected by disulfide bonds. Mutations in this gene are associated with meningioma. Reciprocal translocations between chromosomes 22 and 7, at sites where this gene and that for COL1A1 are located, are associated with a particular type of skin tumor called dermatofibrosarcoma protuberans resulting from unregulated expression of growth factor. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDGFA + PDGFB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité