Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-hydroxylase 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1215R-A750
BOSSBS-1215R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-1215R-A750
Anti-Tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-hydroxylase 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene encodes a member of the aromatic amino acid hydroxylase family. The encoded protein catalyses the first and rate limiting step in the biosynthesis of serotonin, an important hormone and neurotransmitter. Mutations in this gene have been associated with an elevated risk for a variety of diseases and disorders, including schizophrenia, somatic anxiety, anger-related traits, bipolar disorder, suicidal behavior, addictions, and others.

Type: Primary
Antigen: Tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-hydroxylase 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 31-150/444
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité