Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CABP5/CABP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12160R-A750
BOSSBS-12160R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12160R-A750
Anti-CABP5/CABP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The product of this gene belongs to a subfamily of calcium binding proteins, which share similarity to calmodulin. Calcium binding proteins are an important component of calcium mediated cellular signal transduction. Expression of this gene is retina-specific. The mouse homolog of this protein has been shown to express in the inner nuclear layer of the retina, suggested its role in neuronal functioning. The specific function of this gene is unknown.

Type: Primary
Antigen: CABP5/CABP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/173
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité