Anti-GPRC5D Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-12169R-CY7
BOSSBS-12169R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12169R-CY7
Anti-GPRC5D Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a member of the G protein-coupled receptor family; however, the specific function of this gene has not yet been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GPRC5D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité