Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-12173R-CY3
BOSSBS-12173R-CY3EA 842 EUR InStock
BOSSBS-12173R-CY3
Anti-KCNF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
KCNF1 is a multi-pass membrane-bound protein that acts as an ion channel and is generally expressed as a heterotetramer of potassium channeling proteins. Formerly known as kH1, KCNF1 is usually found as a heteromer with three other potassium channel proteins, KCNG3, KV6.3 and KCNV2. As a potassium channel protein, KCNF1 plays a role in regulating apoptosis and proliferation of pulmonary artery smooth muscle (PASM) cells. Bone morphogenetic proteins (BMPs) restrict proliferation and can induce apoptosis in normal human PASM cells and will upregulate expression of KCNF1 in PASM cells in vitro. KCNF1 is expressed in heart, brain, liver, skeletal muscle, kidney and pancreas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KCNF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité