Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIR5.1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-12179R-A350
BOSSBS-12179R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12179R-A350
Anti-KIR5.1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The KIR family of potassium channels possess a greater tendency to allow potassium to flow into the cell rather than out of it. Kir4.1, also known as Kir1.2, is highly expressed in brain including glial cells, astrocytes and cortical neurons. Kir4.1 is also expressed in myelin-synthesizing oligodendrocytes and is crucial to myelination in the developing nervous system. The gene encoding human Kir4.1 maps to chromosome 1. Kir4.2, also known as Kir1.3, is expressed in kidney, lung, heart, thymus and thyroid during development. The gene encoding human Kir4.2 maps to chromosome 21 in the Down syndrome chromosome region 1, and Kir4.2 may play a role in the pathogenesis of Down’s syndrome. Kir 5.1 forms functional channels only by coexpression with either Kir4.1 or Kir4.2 in the kidney and pancreas. The gene encoding human Kir5.1 maps to chromosome 17.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KIR5.1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité