Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kv2.2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12186R-A750
BOSSBS-12186R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12186R-A750
Anti-Kv2.2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Voltage-gated K+ channels in the plasma membrane control the repolarisation and the frequency of action potentials in neurons, muscles and other excitable cells. The KV gene family encodes more than 30 proteins that comprise the subunits of the K+ channels, and they vary in their gating and permeation properties, subcellular distribution and expression patterns. Functional KV channels assemble as tetramers consisting of pore-forming alpha subunits (KV), which include the KV1, KV2, KV3, KV4 and KV9 proteins, and accessory or KV-subunits that modify the gating properties of the coexpressed KV subunits. KV2.2 is a multi-pass membrane protein that regulates the voltage-dependent K+ permeability of excitable membranes. Its tail may be influential in the targeting of the channel to specific subcellular compartments and/or the regulation of channel activity.

Type: Primary
Antigen: Kv2.2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 21-120/911
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité