Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST18/Znf387 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12188R-A750
BOSSBS-12188R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-12188R-A750
Anti-ST18/Znf387 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Repressor that binds to DNA sequences containing a bipartite element consisting of a direct repeat of the sequence 5'-AAAGTTT-3' separated by 2-9 nucleotides. Represses basal transcription activity from target promoters (By similarity). Inhibits colony formation in cultured breast cancer cells.

Type: Primary
Antigen: ST18/Znf387
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 451-550/1047
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité