Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DDX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-12189R-A750
BOSSBS-12189R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-12189R-A750
Anti-DDX3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
DDX3 is involved in RNA metabolism. Two DDX3 paralogs are found in humans; DDX3X is encoded by a gene found on the X chromosome while DDX3Y is encoded by a gene on the Y chromosome. DDX3Y is exclusively expressed in testis and is required for normal spermatogenesis. DDX3X is ubiquitously expressed and predominantly localizes to the nuclear speckles, participating in RNA splicing, transcription, translation initiation, mRNA transport and cell cycle regulation. DDX3X also partakes in HIV-1 replication and hepatitis C viral infections.

Type: Primary
Antigen: DDX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 2-100/662
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité