Anti-DDX3X Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-12190R-A555
BOSSBS-12190R-A555EA 921 EUR InStock
BOSSBS-12190R-A555
Anti-DDX3X Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
DDX3 is involved in RNA metabolism. Two DDX3 paralogs are found in humans; DDX3X is encoded by a gene found on the X chromosome while DDX3Y is encoded by a gene on the Y chromosome. DDX3Y is exclusively expressed in testis and is required for normal spermatogenesis. DDX3X is ubiquitously expressed and predominantly localizes to the nuclear speckles, participating in RNA splicing, transcription, translation initiation, mRNA transport and cell cycle regulation. DDX3X also partakes in HIV-1 replication and hepatitis C viral infections.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-12190R-A555
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité