Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DPPA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-12192R-A647
BOSSBS-12192R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-12192R-A647
Anti-DPPA5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
DPPA5 is a 116 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and contains one KH domain. Expressed in embryonic germ (EG), primordial germ (PG) and embryonic stem (ES) cells, DPPA5 plays an important role in the maintenance of ES cell pluripotency and may be necessary for proper embryogenesis. The gene encoding DPPA5 maps to human chromosome 6, which contains 170 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Deletion of a portion of the q arm of chromosome 6 is associated with early onset intestinal cancer, suggesting the presence of a cancer susceptibility locus. Additionally, Porphyria cutanea tarda, Parkinson's disease, Stickler syndrome and a susceptibility to bipolar disorder are all associated with genes that map to chromosome 6.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DPPA5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité